179728
Super-Hydride® solution
1.0 M lithium triethylborohydride in THF
Sinónimos:
Lithium triethylborohydride solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M lithium triethylborohydride in THF
densidad
0.892 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Li/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To reduce alkyl halides to alkanes via dehydrogenation reactions.
- For the selective reduction of epoxides to Markovnikov alcohols.
- To reduce tosylates or mesylates primary alcohols to hydrocarbons.
- For reductive cyclization reactions for the preparation of useful intermediates.
- In the synthesis of hepta(manno-3-deoxy-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin by reduction of hepta(manno-2,3-anhydro-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin.
- For hydrodefluorination of C-F bonds using Ni catalyst.
- To prepare alkynyl alcohols from cleavage of cyclic keto-vinyl triflates.
- In the stereoselective reduction of bicyclic imides, isoquinolines, and pyridines.
- To prepare tungsten and molybdenum hydride complexes.
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)