375438
1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
132-141 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XBZSBBLNHFMTEB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)