Merck
317497
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate
98%
Sinónimos:
3,4-Bis(methoxycarbonyl)furan, 3,4-Dimethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-Dimethyl furan-3,4-dicarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O5
Número de CAS:
Peso molecular:
184.15
Beilstein:
152468
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
91-93 °C/1 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cocc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-13-4-6(5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
SEVRCIAIDGNMFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate can be used as a reactant to synthesize:
  • Luminescent lanthanide-furandicarboxylate coordination polymer through hydrolysis with lanthanide ions.
  • Polyesters via polycondensation with linear biobased aliphatic diols.
  • Furanmonomers via lithium aluminium hydride (LiAlH4) reduction, which then react with maleimides to form furan-maleimide Diels-Alder adducts for thermally responsive dendrons and dendrimers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)