Merck
194182
Sigma-Aldrich
1,4-Pentanediol
99%
Sinónimos:
(±)-1,4-Pentanediol, 1,4-Dihydroxy-1-methylbutane, 1,4-Dihydroxypentane, 2,5-Pentanediol, 4-Hydroxy-1-pentanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
72-73 °C/0.03 mmHg (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)CCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7)3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
GLOBUAZSRIOKLN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,4-Pentanediol on dehydration in water at 573K yields five-membered ether, 2-methyltetrahydrofuran.
Aplicación
1,4-Pentanediol was used in the preparation of poly(ortho ester).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)
Jorge Heller et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 78(1-3), 133-141 (2002-01-05)
The preparation of drug delivery devices using solventless fabrication procedures is of significant interest and two such procedures are described. In one such procedure, powdered polymer and micronized protein are intimately mixed and then extruded into 1 mm strands that