P7703
1,5-Pentanediol
96%
Sinónimos:
Pentamethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2)5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
1560130
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
96%
temp. de autoignición
635 °F
lim. expl.
13.2 %
índice de refracción
n20/D 1.450 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
densidad
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
1,5-Pentanediol can be used:
- As a monomer for the synthesis of biocompatible polyesters, polycarbonates and polyurethanes.
- As an oxygen precursor for the formation of thin film of ZnO via atomic layer deposition.
- For the enantioselective convergent synthesis of (+)-spirolaxine methyl ether, ′helicobactericidal agent found in white rot fungi′.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
287.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
142 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Biodegradable shape memory polymers functionalized with anti-biofouling interpenetrating polymer networks
Dueramae I, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 4(32), 5394-5404 (2016)
A formal total synthesis of anti-Helicobacter pylori agent (+)-spirolaxine methyl ether
Gadakh SK and Sudalai A
Tetrahedron Letters, 57(1), 25-28 (2016)
CH3ONa-initiated two-step-transesterification of DMC (dimethyl carbonate) and ?, ?-alkanediol for poly (alkylene carbonate)
Zhou R, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 90, 82-85 (2018)
Biobased flexible aromatic polyester poly (1,5-pentylene terephthalate)(PPeT): Revisiting melt crystallization behaviors and thermo-mechanical properties
Lu J, et al.
European Polymer Journal, 110, 168-175 (2019)
1, 5-Pentanediol as an Oxygen Precursor for Atomic Layer Deposition of Zinc Oxide Thin Films
Han SJ, et al.
Chemistry of Materials, 29(8), 3371-3374 (2017)