149381
2,6-Diethylaniline
98%
Sinónimos:
2-Amino-1,3-diethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
densidad
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1cccc(CC)c1N
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
Clave InChI
FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?