364762
4,4′-Oxybis(benzoic acid)
99%
Sinónimos:
4,4′-Dicarboxydiphenyl ether
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H10O5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
WVDRSXGPQWNUBN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c