162442
2-Chloro-4-fluorophenol
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.53 (lit.)
bp
88 °C/4 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
densidad
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Oc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Clave InChI
IGYXYGDEYHNFFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?