264237
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2F2
Número de CAS:
Peso molecular:
271.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
mp
33-35 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(Br)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2Br2F2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
Clave InChI
JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene has been used in the preparation of:
- 2,2′-dibromo-4,4′,5,5′-tetrafluorobiphenyl
- 2-(2,3-dibromo-5,6-difluorophenyl)propan-2-ol
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Synthesis of biphenylenes and tetraphenylenes using copper-catalyzed coupling of arylzinc intermediates.
Kabir SMH, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 159-165 (2001)
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)