Key Documents
4104
Millipore
Filtros para centrífuga Centrifree® Ultrafiltración
MWCO 30 kDa, sample volume 1 mL, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane
Sinónimos:
Centrifuge concentrator tube
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
material
EPDM rubber O-ring
EPDM rubber seal
Ultracel® PL regenerated cellulose membrane
polycarbonate base
polyethylene cup
styrene-acrylonitrile (SAN) reservoir (for sample)
Quality Level
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Centrifree®
parameter
1 mL sample volume
L
95 mm
device volume
1 mL
diam.
1.6 cm
filtration area
0.92 cm2
pore size
30 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
  • Separación de los microsolutos libres de los ligados en muestras de suero, plasma y otras muestras biológicas
  • ....Determinación de fármacos libres, testosterona, tiroxina
  • ....Estudios de unión
  • ....Investigaciones de nuevos medicamentos
  • ....Desproteinización
  • ....Para uso en investigación y diagnóstico in vitro
La unidad de ultrafiltración Centrifree® on membrana de celulosa regenerada Ultracel es ideal para separar los microsolutos libres de los ligados en muestras de suero, plasma y otras muestras biológicas. El producto está autorizado para investigación y diagnóstico in vitro. El dispositivo contiene un volumen de muestra de 1 ml con un volumen muerto de 10 µl.
La unidad de ultrafiltración Centrifree® con membrana de celulosa regenerada Ultracel es ideal para separar los microsolutos libres de los ligados en muestras de suero, plasma y otras muestras biológicas. El producto está autorizado para investigación y diagnóstico in vitro. El dispositivo contiene un volumen de muestra de 1 ml con un volumen muerto de 10 µl.
Características y beneficios:
•Separación de medicamentos no unidos (libres), testosterona, tiroxina, etc.
•Permite precisión en los estudios de unión
•Crucial para las investigaciones de nuevos medicamentos
•Facilita la desproteinización para reducir la complejidad o la interferencia de la matriz de las muestras biológicas
•Para investigación y para diagnóstico in vitro
Aplicaciones:
Determinación de medicamentos libres, testosterona, tiroxina u otros productos bioactivos, estudios de unión, investigaciones de nuevos fármacos
PL
Ultrafiltración
Features and Benefits
50 µl
Physical form
Transparente
Legal Information
CENTRIFREE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Shivani Bhatt et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 40(4), 695-704 (2019-03-22)
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) catalyzes enzymatic conversion of cortisone into the stress hormone cortisol. This first-in-human brain imaging study characterizes the kinetic modeling and test-retest reproducibility of [18F]AS2471907, a novel PET radiotracer for 11β-HSD1. Eight individuals underwent one 180-min
Shivani Bhatt et al.
Nature communications, 11(1), 2360-2360 (2020-05-14)
Despite well-known peripheral immune activation in posttraumatic stress disorder (PTSD), there are no studies of brain immunologic regulation in individuals with PTSD. [11C]PBR28 Positron Emission Tomography brain imaging of the 18-kDa translocator protein (TSPO), a microglial biomarker, was conducted in
Artículos
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.