Merck
226181
Sigma-Aldrich
Chloro(chloromethyl)dimethylsilane
98%
Sinónimos:
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane, CMDMCS
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
143.09
Beilstein:
1731933
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
114 °C/752 mmHg (lit.)
densidad
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)CCl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
Clave InChI
ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6552-6552 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 1449-1449 (1993)