Merck
129712
Sigma-Aldrich
Metil 3-aminocrotonato
97%
Sinónimos:
Metil 3-amino-2-butenoato
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Beilstein:
956592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
81-83 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
cadena SMILES
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Methyl 3-aminocrotonate undergoes waste-free solid-state cascade reaction with crystalline ninhydrin.
Aplicación
Methyl 3-aminocrotonate (Methyl 3-amino-2-butenoate) was used to synthesize 4-aryl-1,4-dihydropyridines possessing potential calcium channel blocking activity.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Gerd Kaupp et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(3), 594-600 (2002-02-22)
Crystalline ninhydrin (1) undergoes waste-free solid-state cascade reactions with dimedone, L-proline, three o-phenylenediamines, o-mercaptoaniline, two ureas, three thioureas, and methyl 3-aminocrotonate. The yields are quantitative and give pure crystalline products without workup just by milling stoichiometric mixtures of the crystalline
P Jain et al.
Die Pharmazie, 61(5), 400-405 (2006-05-27)
Synthesis of a new series of 4-aryl-1,4-dihydropyridines possessing potential calcium channel blocking activity along with good vasodilatory profile is reported. The compounds were synthesized using modified Hantzsch condensation of various aldehydes with methyl 3-aminocrotonate in the presence of a catalytic