129380
4-Ethylcyclohexanone
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
densidad
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CCC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?