H9882
4-Hydroxybenzhydrazide
powder, ≥97%
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzoylhydrazine, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4-Hydroxybenzhydrazide, ≥97%
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
mp
264-266 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 360 nm; λem 425 nm (reacted with 5-hydroxymethyl-furaldehydezinc acetate)
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI key
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of Invertase