12268
Ethyl benzimidate hydrochloride
≥97.0% (AT)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97.0% (AT)
mp
~125 °C (dec.)
functional group
ether
phenyl
SMILES string
Cl[H].CCOC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO.ClH/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,10H,2H2,1H3;1H
InChI key
MODZVIMSNXSQIH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?