220515
Methyl benzimidate hydrochloride
97%
Sinónimos:
Benzimidoic acid methyl ester hydrochloride, Methyl benzenecarboximidate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
105-107 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.COC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO.ClH/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,9H,1H3;1H
Clave InChI
HDJNHVNQRJMWSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- in the synthesis of chiral phenyldihydroimidazole derivative
- as imidating reagent to modify Lys residues of cyclic Lys-Gly-Asp peptide to afford acetimidate analogs
- in the synthesis of N-benzimidoyl-(1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?