Key Documents
8.10647
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 222
for synthesis
Sinónimos:
Kryptofix® 222, 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H36N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
376.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
245-962-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
powder
potency
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
70-73 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
InChI key
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Application
Kryptofix® 222 para síntesis. CAS 23978-09-8, masa molar 376,49 g/mol.
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Intervalo de fusión: 70 – 73
Legal Information
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3