19151-U
Paquet de 6 aiguilles 22s ga 2 po, Pt5 250 uL-10 mL
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 250-10000 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
22s ga
Caractéristiques
removable needle cone tip (side port)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7784-01
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilité
for use with 250μL-10mL syringe
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable