Principaux documents
26280-U
Seringue Hamilton® SampleLock
1705SL, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Secure Locking Syringe
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
syringe type Sample Lock
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80956
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Description générale
  • Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
  • Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
  • Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
  • Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Autres remarques
Nous recommandons les aiguilles de rechange Cat. N° 20798 (aiguille calibre 22s) pour les seringues 1705SL, 1710SL et 1725SL. La réf. 20799 (calibre 22) est recommandée pour les seringues plus grandes. Des pistons de rechange sont disponibles pour les seringues 1705SL (réf. 26152-U) et 1710SL (réf. 26154).
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable