Principaux documents
Z118109
Aiguilles Hamilton® pour seringues RN
volume 250-10000 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
stainless steel
Taille de l'aiguille
22 ga
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7806-01
L de l'aiguille
101.5 mm (4 in.)
Volume
250-10000 μL
Application
Hamilton® needles for is used for RN syringes.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.