19154-U
Paquet de 6 aiguilles 22s ga 2 po, Pt5 250 uL-10 mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle, volume 250-10000 μL, pkg of 6 ea
Synonyme(s) :
pk6 Needles 22 ga 2in Pt5 250uL-10mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip needle
stainless steel needle
Taille de l'aiguille
22 ga
Description
cone tip, side port
Caractéristiques
removable needle cone tip (side port)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7784-02
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilité
for use with 205μL-10mL syringe
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable