P4236
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-Methylphenyl)imidazo[2,1-b]-5,6,7,8-tetrahydrobenzothiazole hydrobromide, Cyclic PFT-α hydrobromide, Pifithrin-α, cyclic, QB102
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Br[H].Cc1ccc(cc1)-c2cn3c4CCCCc4sc3n2
InChI
1S/C16H16N2S.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)13-10-18-14-4-2-3-5-15(14)19-16(18)17-13;/h6-10H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
SGNCOAOESGSEOP-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable