M2435
c-Myc Peptide
≥97%, lyophilized powder
Synonyme(s) :
c-Myc tag
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
c-Myc Peptide, lyophilized powder
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
1203.3 Da
Concentration
5-10 μg/mL (Suggested working concentration to compete out the binding of c-Myc)
Technique(s)
protein extraction: suitable
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Autres remarques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable