P162
Pregnenolone sulfate sodium salt
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one 3-sulfate, 3-Hydroxypregn-5-en-20-one sulfate, 5-Pregnen-3β-ol-20-one sulfate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
192 °C (lit.)
Solubilité
methanol and water: 1.93 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL
Chaîne SMILES
[Na].[H][C@@]12CC=C3C[C@H](CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C21H32O5S.Na.H/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);;/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;/m0../s1
Clé InChI
ABFNHVDDMHKJKK-WRHGONFGSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable