Principaux documents
A8625
Sigma-Aldrich
N-Acétyl-D-glucosamine
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Acétamido-2-désoxy-D-glucose, D-GlcNAc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
Beilstein:
1727589
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
crab (red)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
211 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
Clé InChI
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
Description générale
La N-acétylglucosamine (GlcNAc) est le dérivé acétylé de la glucosamine (GlcN). Il s'agit d'un important constituant des protéoglycanes, des glycoprotéines, des glycosaminoglycanes (GAG) et d'autres éléments de base du tissu conjonctif.
Application
La N-acétyl-D-glucosamine a servi :
  • de sucre pour une inhibition compétitive dans une étude histochimique avec de la lectine.
  • de constituant pour un milieu de Barbour-Stonner-Kelly (BSK) servant à cultiver des souches de spirochète Borrelia burgdorferi.
  • comme constituant d'un tampon de liaison pour mettre en suspension des souches de Streptococcus pneumoniae destinées à un test d'inhibition visant à évaluer la spécificité de la liaison de la ficoline M au souches de S. pneumoniae.
Actions biochimiques/physiologiques
La N-acétylglucosamine (GlcNAc) est principalement utilisée dans les industries alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Colette Cywes-Bentley et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(24), E2209-E2218 (2013-05-30)
Microbial capsular antigens are effective vaccines but are chemically and immunologically diverse, resulting in a major barrier to their use against multiple pathogens. A β-(1→6)-linked poly-N-acetyl-d-glucosamine (PNAG) surface capsule is synthesized by four proteins encoded in genetic loci designated intercellular
Lucy G Weaver et al.
Carbohydrate research, 371, 68-76 (2013-03-26)
Poly-N-acetylglucosamine (PNAG) saccharides are an important constituent of bacterial biofilms, such as those produced by Staphylococcus aureus. We have developed a simple two-step iterative method for the synthesis of β-(1→6)-glucosamine oligosaccharides that are structurally similar to PNAG. We illustrate the
Mikkel Girke Jørgensen et al.
Genes & development, 27(10), 1132-1145 (2013-05-15)
Many bacterial small RNAs (sRNAs) regulate gene expression through base-pairing with mRNAs, and it has been assumed that these sRNAs act solely by this one mechanism. Here we report that the multicellular adhesive (McaS) sRNA of Escherichia coli uniquely acts
Kirsi Rilla et al.
The Journal of biological chemistry, 288(8), 5973-5983 (2013-01-11)
Mammals have three homologous genes encoding proteins with hyaluronan synthase activity (Has1-3), all producing an identical polymer from UDP-N-acetylglucosamine and UDP-glucuronic acid. To compare the properties of these isoenzymes, COS-1 cells, with minor endogenous hyaluronan synthesis, were transfected with human
N-acetylglucosamine: a new osmotic solute in peritoneal dialysis solutions.
A Breborowicz et al.
Peritoneal dialysis international : journal of the International Society for Peritoneal Dialysis, 17 Suppl 2, S80-S83 (1997-01-01)