E5906
Anti-eIF4E antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CBP, Anti-Eukaryotic intiation factor 4E, Anti-MGC111573, Anti-eIF4E1, Anti-eIF4EL1, Anti-eIF4F
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25 kDa
Espèces réactives
rat (predicted), human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed 3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL using HeLa cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF4E(1977)
mouse ... Eif4e(13684)
rat ... Eif4e(117045)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable