B1520
Anticorps anti-albumine bovine antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anticorps anti-albumine, sérum bovin (BSA)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine
Technique(s)
indirect ELISA: 1:200,000
quantitative precipitin assay: 3.0 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Alb(280717)
Description générale
L'anticorps anti-albumine de sérum bovin (BSA) a été développé chez le lapin à l'aide de BSA purifiée issue de la fraction V de Cohn en guise d'immunogène. L'antisérum a été traité pour retirer les lipoprotéines. Sa forte réactivité avec la BSA a été déterminée par immunoélectrophorèse (IEP).
Application
Il a également été employé dans la détection de l'albumine dans des nanoparticules par microscopie électronique en transmission à balayage.
Actions biochimiques/physiologiques
De par son rôle de transporteur, l'albumine de sérum humain est considérée comme un véhicule d'administration thérapeutique pour le traitement de certaines maladies chez l'homme. Les modifications post-traductionnelles telles que la glycation et la cystéinylation affectent la capacité de fixation de l'albumine sérique. Un régime à forte teneur en albumine peut provoquer une hyperalbuminémie. De faibles taux d'albumine conduisent à une hypoalbuminémie, qui est associée à une baisse de la production et de la distribution. L'hypoalbuminémie est un facteur de risque de développement de maladie cardiovasculaire.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable