SAB4200688
Anti-Bovine Serum Albumin antibody, Mouse monoclonal
clone BSA-33, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BSA-33, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
sheep (highly reactive ), horse (less reactive ), dog (less reactive ), turkey (less reactive ), goat (highly reactive )
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using Fetal Bovine Serum.
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using Fetal Bovine Serum.
indirect ELISA: 0.03-0.075 μg/mL using 5 μg/mL BSA for coating.
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
dog ... Alb(403550)
horse ... Alb(100034206)
sheep ... Alb(443393)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable