B7276
Anticorps anti-albumine bovine antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anticorps anti-albumine, sérum bovin (BSA)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
bovine
Conditionnement
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Technique(s)
indirect ELISA: 1:150,000
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Alb(280717)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable