94477
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthyl)acrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthalenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Cyano-3-(naphthalen-2-yl)acrylic acid
About This Item
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
OC(/C(C#N)=C/C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-9-13(14(16)17)8-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)7-10/h1-8H,(H,16,17)/b13-8+
Clé InChI
DGBCTRJIBBKQEU-MDWZMJQESA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable