Principaux documents
69028
Supelco
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Phenyl-α-cyanocinnamic acid amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.28
Beilstein:
3612052
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Traces de cations
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
NC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)c2ccccc2)\C#N
InChI
1S/C16H12N2O/c17-11-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,(H2,18,19)/b15-10+
Clé InChI
FOQBACWKDMSJBT-XNTDXEJSSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable