54793
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Synonyme(s) :
2-(4′-Hydroxybenzeneazo)benzoic acid, 4′-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, HABA, HBABA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
polymers
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
glycans, peptides, proteins
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Pf
204-208 °C (lit.)
204-208 °C
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL, clear
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Clé InChI
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable