60018
Caffeic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
peptides, proteins
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Couleur
slightly beige
Pf
211-213 °C (dec.) (lit.)
Traces de cations
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Adéquation
in accordance for UV test
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
Clé InChI
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide