XX1014724
Entonnoir en verre Millipore pour filtration sous vide
Synonyme(s) :
Entonnoir Millipore
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Entonnoir en verre, 300 ml, 47 mm, verre borosilicaté revêtu de PTFE
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces en verre des kits de filtration sous vide Millipore ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre en verre Millipore classique de 47 mm.
Entonnoir en verre, 300 ml, 47 mm, verre borosilicaté revêtu de PTFE
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces en verre des kits de filtration sous vide Millipore ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre en verre Millipore classique de 47 mm.