Principaux documents
XX1014703
Millipore
Pince d'assemblage Millipore pour la filtration sous vide
47 mm, Aluminum
Synonyme(s) :
Pince d'assemblage pour filtration, Pince pour filtration Millipore, Pince pour filtration sous vide
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
anodized aluminum
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore
Pince d'assemblage en aluminium anodisé, 47 mm
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore classique en Pyrex de 47 mm, du support filtre tout Pyrex Millipore de 47 mm et du kit MilliSolve de Millipore.
Application
47 mm, aluminium