XX1514706
Fiole Millipore à prise de vide latérale pour la filtration sous vide
1L, Threaded side-arm with quick vacuum disconnect
Synonyme(s) :
Flacon avec prise de vide latérale
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Contenance du flacon/de la fiole
1 L
Raccords
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Fiole à vide Millipore avec prise de vide latérale pour la filtration
Fiole de 1 l avec nouvelle prise de vide latérale filetée à raccord rapide
Ces fioles avec prise de vide latérale sont conçues pour être utilisées dans les procédures de filtration sous vide avec des supports filtres Millipore classiques en Pyrex.
Cet article est un accessoire pour plusieurs kits.
Caractéristiques et avantages :
• La tubulure latérale se connecte à la source de vide avec un tuyau de D.I. 3/8''.
• Les fioles de 1 l et de 4 l acceptent les bouchons perforés n° 8.
• Les fioles de 125 ml acceptent les bouchons n° 5.
Applications :
Filtration sous vide à l'aide de supports filtres classiques
Fiole de 1 l avec nouvelle prise de vide latérale filetée à raccord rapide
Ces fioles avec prise de vide latérale sont conçues pour être utilisées dans les procédures de filtration sous vide avec des supports filtres Millipore classiques en Pyrex.
Cet article est un accessoire pour plusieurs kits.
Caractéristiques et avantages :
• La tubulure latérale se connecte à la source de vide avec un tuyau de D.I. 3/8''.
• Les fioles de 1 l et de 4 l acceptent les bouchons perforés n° 8.
• Les fioles de 125 ml acceptent les bouchons n° 5.
Applications :
Filtration sous vide à l'aide de supports filtres classiques