LPS25
LPS, issu d'E. Coli O111:B4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le lipopolysaccharide (LPS), également appelé endotoxine, est principalement présent dans la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Il se compose de trois régions structurales : une chaîne latérale O, un élément polysaccharidique intermédiaire, et un lipide A qui contribue à la nature pyrogène du LPS.
Application
Le LPS issu d'E. Coli O111:B4 a été utilisé pour amener des macrophages à réguler à la hausse les gènes nécessaires à l'activation de l'inflammasome NLRP3 ("NOD, LRR and pyrin domain-containing protein 3"). Il a également servi à stimuler des cellules Raw264.7 avant un test "pull-down".
Actions biochimiques/physiologiques
Immunostimulant efficace, le lipopolysaccharide (LPS) induit une réponse inflammatoire et une réponse immunitaire en activant le récepteur TLR4 ("toll-like receptor 4"). Il facilite également l'ostéoclastogenèse chez la souris. Le LPS sert de barrière de perméabilité autour de la surface cellulaire, pour restreindre l'entrée de molécules toxiques telles que les antibiotiques et les sels biliaires. Il agit comme un agent pyrogène et induit au final un choc septique chez les cellules hôtes.
Qualité
ANALYSE : <3 % de protéine avec la méthode de Lowry.
Forme physique
En solution dans du PBS à pH 7,4.
Activité vis-à-vis des endotoxines : Supérieure ou égale à 500 000 unités d'endotoxines par mg de LPS, telle que mesurée par le test de gélification ; les mesures effectuées avec le test de toxicité chromogène (tests Cambrex) donnent environ 10 UE/nanogramme de LPS.
Activité vis-à-vis des endotoxines : Supérieure ou égale à 500 000 unités d'endotoxines par mg de LPS, telle que mesurée par le test de gélification ; les mesures effectuées avec le test de toxicité chromogène (tests Cambrex) donnent environ 10 UE/nanogramme de LPS.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C pendant 6 mois maximum en aliquotes non diluées.
Il est recommandé d'appliquer les bonnes techniques de laboratoire afin de manipuler en toute sécurité les produits à base de lipopolysaccharide ou de lipide A.
Pour ce faire, appliquer les pratiques suivantes :
1. Porter une tenue de laboratoire adaptée, notamment une blouse de laboratoire, des gants et des lunettes de sécurité.
2. Ne pas pipeter avec la bouche, ingérer ou laisser le produit entrer en contact avec des plaies ouvertes. Laver soigneusement toutes les zones du corps entrant en contact avec le produit.
3. Ce produit est pyrogène. Én cas d'utilisation du produit en présence d'un dispositif d'injection, éviter l'auto-injection accidentelle en manipulant le tout avec d'extrêmes précautions.
Il est recommandé d'appliquer les bonnes techniques de laboratoire afin de manipuler en toute sécurité les produits à base de lipopolysaccharide ou de lipide A.
Pour ce faire, appliquer les pratiques suivantes :
1. Porter une tenue de laboratoire adaptée, notamment une blouse de laboratoire, des gants et des lunettes de sécurité.
2. Ne pas pipeter avec la bouche, ingérer ou laisser le produit entrer en contact avec des plaies ouvertes. Laver soigneusement toutes les zones du corps entrant en contact avec le produit.
3. Ce produit est pyrogène. Én cas d'utilisation du produit en présence d'un dispositif d'injection, éviter l'auto-injection accidentelle en manipulant le tout avec d'extrêmes précautions.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Vaccines, 5(4) (2017-10-05)
Toll-Like Receptor 4 (TLR4) signal pathway plays an important role in initiating the innate immune response and its activation by bacterial endotoxin is responsible for chronic and acute inflammatory disorders that are becoming more and more frequent in developed countries.
The role of polyamines in the neutralization of bacteriophage deoxyribonucleic acid.
The Journal of Biological Chemistry, 235, 769-775 (1960)
Differentiation of in vitro-modified human peripheral blood monocytes into hepatocyte-like and pancreatic islet-like cells.
Gastroenterology null
Lipopolysaccharide, structure, and biological effects
2006 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, 3 (2018)
Estimation of 3-deoxy sugars by means of the malonaldehyde-thiobarbituric acid reaction.
Nature, 186, 155-156 (1960)