Principaux documents
8.41398
Sigma-Aldrich
4-Methoxystyrene
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
211-298-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
Forme
liquid
Température de transition
flash point 76 °C
Densité
1.002 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
O(C)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.001
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1