141003
4-Vinylanisole
97%
Synonyme(s) :
4-Methoxystyrene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 6
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency:
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
Point d'ébullition
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter