M80806
4-Methylstyrene
96%, contains 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
4-Vinyltoluene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
959 °F
Contient
3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Limite d'explosivité
5.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
pb
170-175 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F
Point d'éclair (°C)
45 °C