Principaux documents
8.00836
Sigma-Aldrich
Ethyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl acrylate, Acrylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
205-438-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥99% (GC)
pb:
100 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
39 hPa ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
39 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
355 °C (DIN 51794)
Puissance
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
1800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-14 % (v/v)
Viscosité cinématique
0.582 cSt(25 °C)
pb
100 °C/1013 hPa
Pf
-71 °C
Température de transition
flash point 9 °C
Solubilité
20 g/L
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.922
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with MEHQ. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup