W400201
Méthacrylate de méthyle
99%, stabilized
Synonyme(s) :
Methyl 2-methylacrylate, Methyl 2-methylprop-2-enoate, Methyl 2-methylpropenoate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
29 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
815 °F
Contient
hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Limite d'explosivité
12.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup