M55909
Méthacrylate de méthyle
contains ≤30 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonyme(s) :
Ester méthylique de l’acide méthacrylique, Méthyl-2-méthylprop-2-énoate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
29 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
815 °F
Contient
≤30 ppm MEHQ as inhibitor
Limite d'explosivité
12.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Application
- un copolymère de poly(méthacrylate de méthyle-co-anhydride maléique) greffé avec un complexe à base de lanthanide. Ce type de polymère luminescent présente une grande stabilité thermique et peut constituer des couches lumineuses pour les dispositifs optoélectroniques.
- du poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA), un matériau courant employé dans la production de lentilles pour modules photovoltaïques à concentration (CPV).
- du poly(méthacrylate de méthyle), des polymères réticulés à base de méthacrylate de méthyle, et des polymères réticulés à base de méthacrylate de méthyle et de diméthacrylate de glycol. Ces polymères se rencontrent en chirurgie cosmétique, en dentisterie et dans le remplacement des articulations.
- des dispositifs médicaux personnalisés à base de poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA).
- des réseaux polymères interpénétrants à base de méthacrylate de méthyle présentant de meilleurs propriétés thermiques et mécaniques.
- des copolymères de poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylate d'hydroxyéthyle) (PMMA-co-PHEMA) par copolymérisation en émulsion. Ces copolymères forment des films ductiles et stables vis-à-vis de la thermo-oxydation.
- des nanoparticules de poly(méthacrylate de méthyle) par polymérisation en microémulsion différentielle.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.