324504
EDTA
ULTROL® Grade, 500 mM Solution, pH 8.0
Synonyme(s) :
EDTA, 500 mM Solution, pH 8.0, ULTROL® Grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 3517
Forme
solution
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Concentration
500 mM
Couleur
colorless to pale yellow
pH
8
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Avertissement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable