Principaux documents
93283
Sigma-Aldrich
Tampon Tris-EDTA
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0
Synonyme(s) :
Tampon TE, Tampon TE solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
eCl@ss :
32129211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.0±0.2 (25 °C)
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.01
Application(s)
sample preparation
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le Tris-EDTA est un tampon biologique utilisé en recherche. Il est constitué de base Tris et d'EDTA, un chélateur de métaux. Le Tris confère une capacité de tamponnage, maintenant un pH stable dans les échantillons biologiques, tandis que l'EDTA contribue à éviter les interférences par les ions métalliques en chélatant les ions métalliques divalents. Le Tris-EDTA est souvent utilisé dans les techniques de biologie moléculaire, telles que la préparation d'échantillons d'ADN et d'ARN, l'électrophorèse et les réactions enzymatiques. Il aide à maintenir la stabilité et l'intégrité des acides nucléiques en inhibant l'activité des nucléases et des enzymes dépendant des métaux.
Application
Le tampon TE trouve son utilité comme tampon d'extraction, de remise en suspension, de lavage et de conservation à usage général et dans la préparation d'ADN et d'ARN. Il est couramment employé dans le séquençage de l'ADN, la digestion par des enzymes de restriction, ainsi que les applications de ligature et d'amplification en chaîne par polymérase (PCR).
Caractéristiques et avantages
  • Qualité BioUltra - convient à de nombreuses applications de biologie moléculaire.
  • Produit exempt de DNases, RNases, phosphatases et protéases.
  • Produit de grande pureté et dépourvu de métaux à l'état de traces.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Quan-Ping Su et al.
Vaccine, 25(6), 970-975 (2006-10-24)
We have demonstrated that phage display Candida albicans (C. albicans) LKVIRK epitope was protective in systemically infected C57BL/6J mice. The different development from precursor Ths, Th1 or Th2, will result in a protective or nonprotective immune response. To compare the
Marina Ishii et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 137-140(1-12), 555-571 (2008-05-15)
The thermal stability of recombinant green fluorescent protein (GFP) in sodium chloride (NaCl) solutions at different concentrations, pH, and temperatures was evaluated by assaying the loss of fluorescence intensity as a measure of denaturation. GFP, extracted from Escherichia coli cells
A A Khan et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 20(2), 90-94 (1998-06-27)
A rapid and sensitive method for the detection of genetically engineered microorganisms in soil and sediments has been devised by in vitro amplification of the target DNAs by a polymerase chain reaction. A cloned catechol 2,3-dioxygenase gene located on the
Stuart W Tompson et al.
Bio-protocol, 7(10) (2017-08-02)
There are several in silico programs that endeavor to predict the functional impact of an individual's sequence variation at splice donor/acceptor sites, but experimental confirmation is problematic without a source of RNA from the individual that carries the variant. With
Inbar Ben-Zvi et al.
ESC heart failure, 7(3), 835-843 (2020-04-08)
The aims of the study are to assess the levels of coronary sinus (CS) miRNAs of systolic heart failure (HF) patients in samples obtained during cardiac resynchronization therapy (CRT) device implantation and compare them to the peripheral systemic venous miRNA