If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
E7889
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt solution
for molecular biology, 0.5 M in H2O, DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
Synonyme(s) :
Acide (éthylènedinitro)tétraacétique disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Concentration
0.5 M in H2O
pH
7.5-8.5
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
microbiology
Activité étrangère
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- dans de l'acide Tris-HCl pour digérer de la protéinase-K afin de déterminer la quantité d'ADN présente dans un échantillon cornéen.
- avec de la papaïne pour digérer des échantillons cornéens afin de quantifier la teneur en glycosaminoglycanes (GAG).
- en prétraitement pour détacher des cellules épithéliales cultivées jusqu'à une confluence de 80 %.
- pour préparer des solutions-mères de tampon de lyse.
- dans la préparation d'un tampon de lyse à l'urée.
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Autres remarques
Produit comparable
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Protocoles
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How many divalent cations does Product E7889, EDTA disodium salt, complex with?
1 answer-
EDTA forms 1:1 complex with divalent cations.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Can a solution of EDTA disodium salt, Product E7889, be autoclaved?
1 answer-
Yes, solutions of EDTA may be autoclaved.
Helpful?
-
-
What is the pH of E7889, EDTA disodium salt solution?
1 answer-
E7889 has a pH specification of 7.5 to 8.5 at 25 °C.
Helpful?
-
-
At what concentration should I use Product E7889, EDTA disodium salt, as an anticoagulant?
1 answer-
The optimal concentration of EDTA to be used as an anticoagulant is 1.5 mg of EDTA disodium salt per ml of blood or 1-2 drops of a 2% EDTA solution per ml of blood.
Helpful?
-
-
What type of biological activity does Product E7889, EDTA disodium salt, exhibit?
1 answer-
EDTA is a metal ion-dependent enzyme inhibitor. It may be used as a metalloprotease inhibitor at a concentration of 1-10 μm, or as a DNAse I inhibitor at a concentration of 1-10 mM.