234138
Human Collagen Type I
from human skin, powder
Synonyme(s) :
Collagen, Type I, Human Skin
About This Item
Produits recommandés
product name
Collagen, Type I, Human Skin,
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.1% subdermal hair
Solubilité
acetic acid: 5 mg/mL (0.5M)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable