Documents
08-115
Sigma-Aldrich
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 2-5 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D gel formation
Synonyme(s) :
Rat tail collagen, Rat tail collagen type I
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Collagène de type I, queue de rat,
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Description générale
Chez l'homme, le collagène de type I est le collagène le plus abondant et le plus largement exprimé. Cet hétérotrimère contient deux chaînes alpha 1 (I) et une chaîne alpha 2 (I). Le collagène de type I α 1 (COL1A1), un composant majeur du collagène de type I, code pour les chaînes pro-α 1 du collagène de type I. Il contient des motifs tri-peptidiques répétés Gly-Xaa-Yaa. La protéine de la chaîne alpha-1(I) du collagène est un membre de la superfamille du complexe de collagène. COL1A1 possède un domaine de facteur de von Willebrand de type C (vWFC), une répétition de triple hélice de collagène et un domaine C-terminal de collagène fibrillaire (COLF).
Application
Le collagène de type I issu de queue de rat a été utilisé :
  • pour les tests de prolifération du collagène en 3D
  • pour les tests de prolifération de l'atelocollagène
  • dans une étude comparative visant à fabriquer des microcapsules pouvant servir de modèles de noyaux mésoporeux de cristaux purs de carbonate de calcium (CaCO3) sous sa forme vatérite, afin d'évaluer les relations structure-propriétés
  • pour le revêtement de lamelles pour cultiver la lignée de cellules endothéliales micro-vasculaires cérébrales humaines (hCMEC/D3) afin de créer une co-culture cellulaire et un modèle de lésion induite à partir d'un échantillon issu d'un patient atteint d'hématome sous-dural chronique (CSDH).
Actions biochimiques/physiologiques
Le collagène de type I α 1 (COL1A1) joue un rôle clé dans la résistance aux chimiothérapies et pourrait servir de cible thérapeutique. Il joue un rôle dans les cancers ovariens (OV) résistants au carboplatine. COL1A1 sert d'oncogène dans le développement des cancers du côlon et du rectum (CRC). Les mutations héréditaires dominantes du gène COL1A1 entraînent des troubles des tissus conjonctifs tels que l'ostéogenèse imparfaite (OI).
Qualité
Produit évalué en routine en testant la présence de gélification uniforme et l'adhésion et l'expansion de cellules PC-12 de rat.
Forme physique
Acide acétique 0,02 N, pH 3,67
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
M Yebra et al.
The Journal of biological chemistry, 271(46), 29393-29399 (1996-11-15)
The urokinase plasminogen activator (uPA) interacts with its cell surface receptor (uPAR), providing an inducible, localized cell surface proteolytic activity, thereby promoting cellular invasion. Evidence is provided for a novel function of cell surface-associated uPA.uPAR. Specifically, induction of cell surface
Kerim B Kaylan et al.
Scientific reports, 6, 23490-23490 (2016-03-31)
The bipotential differentiation of liver progenitor cells underlies liver development and bile duct formation as well as liver regeneration and disease. TGFβ and Notch signaling are known to play important roles in the liver progenitor specification process and tissue morphogenesis.
C Fink et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(5), 669-679 (2000-04-01)
To examine the influence of chronic mechanical stretch on functional behavior of cardiac myocytes, we reconstituted embryonic chick or neonatal rat cardiac myocytes to a 3-dimensional engineered heart tissue (EHT) by mixing freshly isolated cells with neutralized collagen I and
H Uyttendaele et al.
Developmental biology, 196(2), 204-217 (1998-05-13)
Elongation and branching of epithelial ducts is a crucial event during the development of the mammary gland. Branching morphogenesis of the mouse mammary epithelial TAC-2 cell line was used as an assay to examine the role of Wnt, HGF, TGF-beta
J J Tomasek et al.
The Journal of biological chemistry, 272(11), 7482-7487 (1997-03-14)
Gelatinase A (GL-A) is a matrix metalloproteinase (MMP) involved in both connective tissue remodeling and tumor invasion. GL-A activation is mediated by a membrane-type MMP (MT-MMP) that cleaves the GL-A propeptide. In this study, we examined the role of the
Protocoles
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Contenu apparenté
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Afficher tout