Nom du produit
Collagène humain de type II, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
90% (Human collagen type II)
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.5% Non-collagen proteins, <1% Human collagen type IV, <1% Human collagen type V, <10% Human collagen type I, <10% Human collagen type III
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
General description
Application
- comme protéine de la matrice extracellulaire (MEC) dans l'analyse par puces à ADN, pour recouvrir des lames de film de nitrocellulose dans le cadre d'expériences de sondage et de détection
- pour étudier le rôle de Col2a1a dans la crête neurale au cours des premiers stades du développement de l'œil dans le modèle de poisson zèbre du syndrome de Stickler
- comme étalon dans la quantification des taux de collagène II dans les échafaudages à l'aide d'un test ELISA (test d'immuno-absorption enzymatique)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable