Principaux documents
04-1488
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-HIRA, clone WC119
clone WC119, from mouse
Synonyme(s) :
DiGeorge critical region gene 1, HIR (histone cell cycle regulation defective) homolog A (S. cerevisiae), HIR histone cell cycle regulation defective homolog A, HIR histone cell cycle regulation defective homolog A (S. cerevisiae), TUP1-like enhancer of
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
WC119, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIRA(7290)
Description générale
L'HIRA (amplificateur de type TUP1 de la protéine 1 épissée) est une protéine située principalement dans le noyau. Elle fonctionne comme une chaperonne d'histone pour placer préférentiellement l'histone H3.3 sur le nucléosome. Elle est largement exprimée dans différents types de tissus et ce pendant l'embryogenèse. Les données suggèrent que la protéine HIRA joue un rôle dans les mécanismes de régulation de la transcription similaire au rôle joué ensemble par les HIR1 et HIR2 de levures. Il a été démontré que la protéine HIRA interagit avec HIRIP3, HIRIP5, les histones H2B et H4 et avec PAX3. Il est possible que la protéine HIRA joue un rôle dans l'étiologie du syndrome de DiGeorge (DGS), un trouble du développement. Les caractéristiques cliniques de cette maladie incluent l'absence ou l'hypoplasie des glandes thymus et parathyroïde, des malformations cardiovasculaires, une dysplasie faciale, une fente palatine et un retard mental.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine HIRA.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la protéine HIRA humaine.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par immunoprécipitation : Un précédent lot a été utilisé en IP par un laboratoire indépendant. (Hall, C., et al. (2001). Molecular and Cellular Biology. 21(5):1854-1865.)
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-HIRA, clone WC119, est un anticorps monoclonal de souris pour la détection de la protéine HIRA, également connue sous le nom d'homologue HIR (histone cell cycle regulation defective) et son utilisation a été validée en WB et en IP.
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Chaperonnes
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules NIH/3T3.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,44 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine HIRA dans 10 µg de lysat de cellules NIH/3T3.
Description de la cible
env. 112 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules NIH/3T3
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lorea Valcarcel-Jimenez et al.
Science advances, 8(42), eabq8297-eabq8297 (2022-10-22)
Fumarate hydratase (FH) is a mitochondrial enzyme that catalyzes the reversible hydration of fumarate to malate in the tricarboxylic acid (TCA) cycle. Germline mutations of FH lead to hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma (HLRCC), a cancer syndrome characterized by
Jong-Sun Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(23), E3213-E3220 (2016-05-25)
The histone chaperone HIRA complex, consisting of histone cell cycle regulator (HIRA), Ubinuclein1 (UBN1), and calcineurin binding protein 1 (CABIN1), deposits histone variant H3.3 to genic regions and regulates gene expression in various cellular processes, including cellular senescence. How HIRA-mediated
Tetsuro Komatsu et al.
Journal of virology, 86(12), 6701-6711 (2012-04-13)
In infected cells, the chromatin structure of the adenovirus genome DNA plays critical roles in its genome functions. Previously, we reported that in early phases of infection, incoming viral DNA is associated with both viral core protein VII and cellular
Hai-Tong Fang et al.
Nature communications, 9(1), 1537-1537 (2018-04-20)
H3.3 is a histone variant, which is deposited on genebodies and regulatory elements, by Hira, marking active transcription. Moreover, H3.3 is deposited on heterochromatin by Atrx/Daxx complex. The exact role of H3.3 in cell fate transition remains elusive. Here, we
Zhexin Zhu et al.
Cell stem cell, 20(2), 274-289 (2016-12-13)
The chromatin landscape and cellular metabolism both contribute to cell fate determination, but their interplay remains poorly understood. Using genome-wide siRNA screening, we have identified prohibitin (PHB) as an essential factor in self-renewal of human embryonic stem cells (hESCs). Mechanistically, PHB